Imprimer
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302982-10G PC302982-5G
APOSPC302982-10GEA 551 EUR
APOSPC302982-10G APOSPC302982-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795324
Numéro CAS: 1431329-58-6