Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-3-(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC302970-10G PC302970-5G PC302970-1G
APOSPC302970-10GEA 405 EUR
APOSPC302970-10G APOSPC302970-5G APOSPC302970-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205746
Numéro CAS: 773132-29-9