Imprimer
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302968-10G PC302968-5G
APOSPC302968-10GEA 316 EUR
APOSPC302968-10G APOSPC302968-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660347
Numéro CAS: 886761-72-4