Imprimer
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propanoic acid
PC302938-10G PC302938-5G PC302938-1G
APOSPC302938-10GEA 316 EUR
APOSPC302938-10G APOSPC302938-5G APOSPC302938-1G
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660216
Numéro CAS: 886499-50-9