Imprimer
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302937-10G PC302937-5G PC302937-1G
APOSPC302937-10GEA 308 EUR
APOSPC302937-10G APOSPC302937-5G APOSPC302937-1G
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660217
Numéro CAS: 651047-33-5