Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302928-10G PC302928-5G PC302928-1G
APOSPC302928-10GEA 462 EUR
APOSPC302928-10G APOSPC302928-5G APOSPC302928-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972914
Numéro CAS: 886503-57-7