Imprimer
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302864-10G PC302864-5G
APOSPC302864-10GEA 0 EUR
APOSPC302864-10G APOSPC302864-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795323
Numéro CAS: 1431329-78-0