Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302848-1G PC302848-5G
APOSPC302848-1GEA 238 EUR
APOSPC302848-1G APOSPC302848-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783233
Numéro CAS: 1391002-18-8