Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302821-10G PC302821-5G PC302821-1G
APOSPC302821-10GEA 361 EUR
APOSPC302821-10G APOSPC302821-5G APOSPC302821-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213552
Numéro CAS: 771572-44-2
ONU: 2735
ADR: 8 III