Imprimer
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302734-5G PC302734-1G
APOSPC302734-5GEA 136 EUR
APOSPC302734-5G APOSPC302734-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660345
Numéro CAS: 425702-23-4