Imprimer
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302707-1G PC302707-5G PC302707-10G
APOSPC302707-1GEA 203 EUR
APOSPC302707-1G APOSPC302707-5G APOSPC302707-10G
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832295
Numéro CAS: 1017778-20-9