Imprimer
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302671-10G PC302671-5G
APOSPC302671-10GEA 311 EUR
APOSPC302671-10G APOSPC302671-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115923
Numéro CAS: 79538-27-5