Imprimer
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302660-10G PC302660-5G PC302660-1G
APOSPC302660-10GEA 337 EUR
APOSPC302660-10G APOSPC302660-5G APOSPC302660-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116021
Numéro CAS: 773871-99-1