Imprimer
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302624-5G PC302624-1G
APOSPC302624-5GEA 0 EUR
APOSPC302624-5G APOSPC302624-1G
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205343
Numéro CAS: 773129-47-8