Imprimer
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302615-1G PC302615-5G PC302615-10G
APOSPC302615-1GEA 116 EUR
APOSPC302615-1G APOSPC302615-5G APOSPC302615-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267.632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832385
Numéro CAS: 1256482-62-8