Imprimer
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302543-1G PC302543-5G
APOSPC302543-1GEA 159 EUR
APOSPC302543-1G APOSPC302543-5G
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116050
Numéro CAS: 1038843-45-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III