Imprimer
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302524-1G PC302524-5G PC302524-10G
APOSPC302524-1GEA 148 EUR
APOSPC302524-1G APOSPC302524-5G APOSPC302524-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267.632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519330
Numéro CAS: 1259966-92-1