Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302521-1G PC302521-5G PC302521-10G
APOSPC302521-1GEA 0 EUR
APOSPC302521-1G APOSPC302521-5G APOSPC302521-10G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116015
Numéro CAS: 1259993-84-4