Imprimer
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302497-1G PC302497-5G PC302497-10G
APOSPC302497-1GEA 136 EUR
APOSPC302497-1G APOSPC302497-5G APOSPC302497-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄Cl₂FN
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025390
Numéro CAS: 916420-70-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III