Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302468-10G PC302468-5G
APOSPC302468-10GEA 191 EUR
APOSPC302468-10G APOSPC302468-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203094
Numéro CAS: 685126-89-0