Imprimer
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302467-1G PC302467-5G PC302467-10G
APOSPC302467-1GEA 0 EUR
APOSPC302467-1G APOSPC302467-5G APOSPC302467-10G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₈H₇F₅O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652486
Numéro CAS: 1448319-14-9