2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302461-1G
PC302461-5G
PC302461-10G
APOSPC302461-1GEA
174
EUR
APOSPC302461-1G
APOSPC302461-5G
APOSPC302461-10G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Formule:
C₉H₁₀FNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660229 Numéro CAS: 1260004-37-2 |