Imprimer
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302440-1G PC302440-5G PC302440-10G
APOSPC302440-1GEA 116 EUR
APOSPC302440-1G APOSPC302440-5G APOSPC302440-10G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₉F₆NO₂
MW: 301.185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660241
Numéro CAS: 1260002-85-4