Imprimer
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302426-1G PC302426-5G
APOSPC302426-1GEA 0 EUR
APOSPC302426-1G APOSPC302426-5G
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00454637
Numéro CAS: 1214049-90-7