Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302417-5G PC302417-1G
APOSPC302417-5GEA 128 EUR
APOSPC302417-5G APOSPC302417-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115949
Numéro CAS: 886499-68-9