Imprimer
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6-Difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3024-1G PC3024-5G
APOSPC3024-1GEA 88.6 EUR
APOSPC3024-1G APOSPC3024-5G
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅F₂NO₂
MW: 197.138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863160
Numéro CAS: 169674-35-5