Imprimer
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302361-1G PC302361-5G
APOSPC302361-1GEA 159 EUR
APOSPC302361-1G APOSPC302361-5G
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660210
Numéro CAS: 1260003-81-3