Imprimer
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302325-1G PC302325-5G
APOSPC302325-1GEA 270 EUR
APOSPC302325-1G APOSPC302325-5G
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₅ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795326
Numéro CAS: 1163258-83-0