Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302321-25G PC302321-5G PC302321-1G
APOSPC302321-25GEA 496 EUR
APOSPC302321-25G APOSPC302321-5G APOSPC302321-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115838
Numéro CAS: 98187-13-4