Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302301-1G PC302301-5G
APOSPC302301-1GEA 203 EUR
APOSPC302301-1G APOSPC302301-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.555 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660206
Numéro CAS: 886499-09-8
ONU: 3265
ADR: 8 III