Imprimer
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302216-1G PC302216-5G
APOSPC302216-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302216-1G APOSPC302216-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile 96%
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₁₀FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832374
Numéro CAS: 1000513-61-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III