Imprimer
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302184-1G PC302184-5G
APOSPC302184-1GEA 0 EUR
APOSPC302184-1G APOSPC302184-5G
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660334
Numéro CAS: 886761-64-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III