Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302151-1G PC302151-5G PC302151-10G PC302151-25G PC302151-100G
APOSPC302151-1GEA 0 EUR
APOSPC302151-1G APOSPC302151-5G APOSPC302151-10G APOSPC302151-25G APOSPC302151-100G
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116031
Numéro CAS: 1259956-32-5