Imprimer
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302150-1G PC302150-5G PC302150-10G
APOSPC302150-1GEA 0 EUR
APOSPC302150-1G APOSPC302150-5G APOSPC302150-10G
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₄FNO₂
Point de fusion: 245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832378
Numéro CAS: 1259957-45-3