Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302149-1G PC302149-5G PC302149-10G
APOSPC302149-1GEA 0 EUR
APOSPC302149-1G APOSPC302149-5G APOSPC302149-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116014
Numéro CAS: 1260004-58-7