Imprimer
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302145-1G PC302145-5G
APOSPC302145-1GEA 111 EUR
APOSPC302145-1G APOSPC302145-5G
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈ClF₂NO₂
MW: 235.615 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660351
Numéro CAS: 1259973-46-0