Imprimer
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302139-1G PC302139-5G PC302139-10G
APOSPC302139-1GEA 116 EUR
APOSPC302139-1G APOSPC302139-5G APOSPC302139-10G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217.625 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116027
Numéro CAS: 7731-00-2