Imprimer
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302137-1G PC302137-5G PC302137-10G
APOSPC302137-1GEA 157 EUR
APOSPC302137-1G APOSPC302137-5G APOSPC302137-10G
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈ClF₂NO₂
MW: 235.615 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660336
Numéro CAS: 1259964-91-4