Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302135-1G PC302135-5G
APOSPC302135-1GEA 116 EUR
APOSPC302135-1G APOSPC302135-5G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660228
Numéro CAS: 1043500-50-0