Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302133-1G PC302133-5G
APOSPC302133-1GEA 116 EUR
APOSPC302133-1G APOSPC302133-5G
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116029
Numéro CAS: 1259965-62-2