Imprimer
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302124-1G PC302124-5G PC302124-10G
APOSPC302124-1GEA 116 EUR
APOSPC302124-1G APOSPC302124-5G APOSPC302124-10G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267.632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115993
Numéro CAS: 1259973-98-2