Imprimer
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302064-1G PC302064-5G
APOSPC302064-1GEA 81.2 EUR
APOSPC302064-1G APOSPC302064-5G
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002834
Numéro CAS: 152152-18-6