Imprimer
3-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302054-25G PC302054-5G PC302054-1G PC302054-100G
APOSPC302054-25GEA 224 EUR
APOSPC302054-25G APOSPC302054-5G APOSPC302054-1G APOSPC302054-100G
3-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzamide
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660163
Numéro CAS: 701640-04-2