Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302051-1G PC302051-5G PC302051-25G
APOSPC302051-1GEA 87 EUR
APOSPC302051-1G APOSPC302051-5G APOSPC302051-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660340
Numéro CAS: 886761-69-9