Imprimer
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302043-1G PC302043-5G PC302043-10G
APOSPC302043-1GEA 0 EUR
APOSPC302043-1G APOSPC302043-5G APOSPC302043-10G
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025358
Numéro CAS: 916420-41-2