Imprimer
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302012-1G PC302012-5G
APOSPC302012-1GEA 109 EUR
APOSPC302012-1G APOSPC302012-5G
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115937
Numéro CAS: 886499-22-5