Imprimer
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302004-1G PC302004-5G
APOSPC302004-1GEA 418 EUR
APOSPC302004-1G APOSPC302004-5G
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660361
Numéro CAS: 886761-82-6