Imprimer
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301201-1G PC301201-5G
APOSPC301201-1GEA 143 EUR
APOSPC301201-1G APOSPC301201-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20545741
Numéro CAS: 103877-76-5