Imprimer
6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301048-1G PC301048-250MG
APOSPC301048-1GEA 522 EUR
APOSPC301048-1G APOSPC301048-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇BrF₂N₂O₂
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2451256-46-3