Imprimer
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301047-1G PC301047-250MG
APOSPC301047-1GEA 522 EUR
APOSPC301047-1G APOSPC301047-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
MW: 333.129 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2451256-39-4